missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SARS-CoV-2 N Protein Monoclonal Antibody (OTI10B2), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17539174
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17539174 100 μL 100 microlitros
17559174 30 μL 30 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17539174

Marca: Origene Technologies TA814437

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Dilute in PBS (pH7.3) if necessary. Stable for 12 months from date of receipt.

SARS-CoV-2 N Protein Monoclonal antibody specifically detects SARS-CoV-2 N Protein in Virus samples. It is validated for ELISA, Western Blot

Especificaciones

Antígeno SARS-CoV-2 N Protein
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI10B2
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica N
N.º de referencia del gen P59595
Alias de gen COVID19 Nucleocapsid; COVID-19 nucleocapsid; COVID19 Spike nucleocapsid
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full length SARS-CoV-2 N protein produced in E.coli.
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1489678
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.