missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SARS-CoV-2 Envelope Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17850986
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17850986 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17850986

Marca: Invitrogen™ PA5143482

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Store as concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening vial.

The SARS-CoV-2 envelope (E) protein is a small, integral membrane protein involved in several aspects of the virus' life cycle, such as assembly, budding, envelope formation, and pathogenesis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SARS-CoV-2 Envelope
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 20% glycerol and 0.025% Proclin 300; pH 7
génica E
Alias de gen COVID19 Envelope Protein
Símbolos de los genes E
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Carrier-protein conjugated synthetic peptide encompassing a sequence within the C-terminus region of SARS-CoV-2 (COVID-19) Envelop. The exact sequence is proprietary.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 43740570
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.