Learn More
SARS-CoV-2 3CL Protease Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18337741
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
18337741 100 μg 100 microlitros
1 options
Código de producto. 18337741
Marca: Bio-Techne NBP313458
Rabbit Polyclonal Antibody
SARS-CoV-2 3CL Protease Polyclonal antibody specifically detects SARS-CoV-2 3CL Protease in SARS-CoV-2 samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno SARS-CoV-2 3CL Protease
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS, 20% Glycerol (pH7)
Alias de gen 3CL Proteinase, 3C-like main protease, 3CL-Mpro, COVID-19, M Proteinase
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of SARS-CoV-2 (COVID-19) 3CLpro (nsp5). The exact sequence is proprietary.
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 43740578
Especies diana SARS-CoV-2
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG