missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Saroglitazar Magnesium, MedChemExpress

Código de producto. 16493897
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16493897 50 mg 50 miligramos
16497968 10 mg 10 miligramos
16453716 25 mg 25 miligramos
16430438 5 mg 5 miligramos
16451899 1 mg 1 miligramo
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16493897

Marca: Medchem Express HY19937A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Saroglitazar magnesium is a novel peroxisome proliferator-activated receptor (PPAR) agonist with predominant PPARα and moderate PPARγ activity with EC50 values of 0.65 pM and 3 nM in HepG2 cells, respectively.

Saroglitazar magnesium is a novel peroxisome proliferator-activated receptor (PPAR) agonist with predominant PPARα and moderate PPARγ activity with EC50 values of 0.65 pM and 3 nM in HepG2 cells, respectively.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Saroglitazar Magnesium
Forma física Solid
CAS 1639792-20-3
Color Amarillo claro
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C50H56MgN2O8S2
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (138.67 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCO([Mg+2]1(O(CC)[C@H](C([O-]1)=O)CC2=CC=C(OCCN3C(C)=CC=C3C4=CC=C(SC)C=C4)C=C2)[O-]C5=O)[C@H]5CC6=CC=C(OCCN7C(C)=CC=C7C8=CC=C(SC)C=C8)C=C6
Peso molecular (g/mol) 901.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 901.42
Porcentaje de pureza 98.03%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.