Learn More
Saridegib, MedChemExpress
Descripción
Saridegib is a potent and specific inhibitor of Smoothened (Smo), a key signaling transmembrane protein in the Hedgehog (Hh) pathway.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Saridegib |
| CAS | 1037210-93-7 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C29H48N2O3S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | IPI-926 Patidegib |
| SMILES | CC1=C(C[C@@]2([H])[C@@]3([H])CC[C@@]4([H])[C@]2(C)CC[C@@H](NS(C)(=O)=O)C4)[C@@]3([H])CC[C@@]([C@@H]5C)(C1)O[C@@]6([H])[C@@]5([H])NC[C@@H](C)C6 |
| Peso molecular (g/mol) | 504.77 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 504.77 |
| Mostrar más |