Learn More
Invitrogen™ Sarcomeric alpha Actinin Monoclonal Antibody (EA-53)
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11541420
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 μL
Tamaño de la unidad:
500 microlitros
11541420 500 μL 500 microlitros
1 options
Código de producto. 11541420
Marca: Invitrogen™ MA122863
Mouse Monoclonal Antibody
MA1-22863 detects sarcomeric alpha Actinin in bovine, feline, chicken, fish, goat, hamster, lizard, mouse porcine, rabbit, rat, ovine, snake, and Xenopus laevis samples.
This antibody is specific for alpha-skeletal muscle actinin and alpha-cardiac actinin. It stains Z lines and dots in stress fibers of myotubes in skeletal and cardiac muscle but not in non-sarcomeric muscle elements.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Sarcomeric alpha Actinin
Aplicaciones Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Free Floating), Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon EA-53
Concentración Conc. Not Determined
Conjugado Unconjugated
Formulación Ascites with 0.09% sodium azide
génica ACTN1
N.º de referencia del gen P12814, Q7TPR4, Q9Z1P2
Alias de gen 3110023F10Rik; actinin 1 smooth muscle; actinin alpha 1; actinin, alpha 1; ACTN1; Actn1a; alpha actinin 1a; alpha-actinin cytoskeletal isoform; Alpha-actinin-1; BDPLT15; F-actin cross-linking protein; non-muscle alpha-actinin 1; non-muscle alpha-actinin-1
Símbolos de los genes ACTN1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified rabbit skeletal alpha-actinin.
Cantidad 500 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 100341378, 109711, 560400, 81634, 87
Especies diana Human, Mouse, Rat, Rabbit, Zebrafish
Contenido y almacenamiento 4°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1