Learn More
Saracatinib, MedChemExpress
Código de producto. 16420117
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
16420117 50 mg 50 miligramos
16494796 100 mg 100 miligramos
16463728 10 mg 10 miligramos
3 options
Código de producto. 16420117
Marca: Medchem Express HY10234
MedChemExpress Saracatinib (AZD0530) is a potent Src family inhibitor with IC50s of 2.7 to 11 nM for c-Src, Lck, c-YES, Lyn, Fyn, Fgr, and Blk. Saracatinib shows high selectivity over other tyrosine kinases.
Saracatinib (AZD0530) is a potent Src family inhibitor with IC50s of 2.7 to 11 nM for c-Src, Lck, c-YES, Lyn, Fyn, Fgr, and Blk. Saracatinib shows high selectivity over other tyrosine kinases.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Saracatinib
CAS 379231-04-6
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H32ClN5O5
Cantidad 50 mg
Sinónimo AZD0530
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (92.25 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=CC=C2C(OCO2)=C1NC3=C4C(OC5CCOCC5)=CC(OCCN6CCN(C)CC6)=CC4=NC=N3
Peso molecular (g/mol) 542.03
Formula Weight (peso de la fórmula) 542.03
Porcentaje de pureza 98.75%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease