missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SAR7334 hydrochloride, MedChemExpress

Código de producto. 16492827
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16492827 50 mg 50 miligramos
16496748 10 mg 10 miligramos
16436886 100 mg 100 miligramos
16419307 5 mg 5 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16492827

Marca: Medchem Express HY15699A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress SAR7334 hydrochloride is a potent and specific TRPC6 inhibitor, inhibiting TRPC6 currents with IC50 of 7.9 nM.

SAR7334 hydrochloride is a potent and specific TRPC6 inhibitor, inhibiting TRPC6 currents with IC50 of 7.9 nM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material SAR7334 hydrochloride
CAS 1333207-63-8
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H24Cl3N3O
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (226.87 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (113.43 mM; Need ultrasonic)
SMILES N[C@@H](C1)CCCN1[C@@H]2CC3=CC=CC=C3[C@H]2OC4=CC=C(C#N)C=C4Cl.Cl.Cl
Peso molecular (g/mol) 440.79
Formula Weight (peso de la fórmula) 440.79
Porcentaje de pureza 95.61%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.