Learn More
SAR405 R enantiomer, MedChemExpress
Código de producto. 16480166
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
16480166 2 mg 2 miligramos
16465198 10 mg 10 miligramos
16437927 5 mg 5 miligramos
3 options
Código de producto. 16480166
Proveedor: Medchem Express HY12481A
MedChemExpress SAR405 R enantiomer is the less active enantiomer of SAR405. SAR405 is a PIK3C3/Vps34 inhibitor.
SAR405 R enantiomer is the less active enantiomer of SAR405. SAR405 is a PIK3C3/Vps34 inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SAR405 R enantiomer
Forma física Solid
CAS 1946010-79-2
Color Off-White
Cantidad 2 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H21ClF3N5O2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (225.30 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C=C(N2[C@H](C)COCC2)N=C3N1CC[C@H](C(F)(F)F)N3CC4=CC(Cl)=CN=C4
Peso molecular (g/mol) 443.85
Formula Weight (peso de la fórmula) 443.85
Porcentaje de pureza 99.78%