missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SAR405, MedChemExpress

Código de producto. 16455198
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16455198 10 mg 10 miligramos
16470166 2 mg 2 miligramos
16451417 50 mg 50 miligramos
16433316 25 mg 25 miligramos
16417927 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16455198 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12481

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress SAR405 is a first-in-class, selective, and ATP-competitive PI3K class III (PIK3C3) isoform Vps34 inhibitor (IC50=1.2 nM; Kd=1.5 nM). SAR405 inhibits autophagy induced either by starvation or by mTOR inhibition. Anticancer activity.

SAR405 is a first-in-class, selective, and ATP-competitive PI3K class III (PIK3C3) isoform Vps34 inhibitor (IC50=1.2 nM

Especificaciones

Nombre del producto químico o material SAR405
Forma física Solid
CAS 1523406-39-4
Color Amarillo claro
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H21ClF3N5O2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : ≥ 27 mg/mL (60.83 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C1N(C2=NC(N3[C@H](C)COCC3)=C1)CC[C@@H](C(F)(F)F)N2CC4=CC(Cl)=CN=C4
Peso molecular (g/mol) 443.85
Formula Weight (peso de la fórmula) 443.85
Porcentaje de pureza 97.03%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.