Learn More
Greiner Bio-One Punta de pipeta de zafiro, no estéril
Código de producto. p-7224767
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 μl
200 μl
300 μl
1000 μl
Graduaciones:
0,5, 2 y 10 μl
10, 50 y 100 μl
200, 500 y 1000 μl
Longitud (métrico):
31 mm
51 mm
60,2 mm
82 mm
Longitud (imperial):
1,22 in
2,01 in
2,37 in
3,23 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Volumen (métrico) Graduaciones Longitud (métrico) Longitud (imperial) unitSize
17374770 10 μl 0,5, 2 y 10 μl 31 mm 1,22 in paquete de 1000
17394770 200 μl 10, 50 y 100 μl 51 mm 2,01 in paquete de 1000
17304780 300 μl 10, 50 y 100 μl 60,2 mm 2,37 in paquete de 1000
17314780 1000 μl 200, 500 y 1000 μl 82 mm 3,23 in paquete de 1000
4 options
Código de producto. 17374770
Marca: Greiner Bio-One 771350
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Puntas de pipeta de zafiro Greiner Bio-One: ajuste universal para todas las pipetas comunes, sin ADNasa/ARNasa/hADN/inhibidores de PCR/pirógenos (endotoxinas) detectables y no citotóxicos.
  • Ajuste universal para todas las pipetas comunes, incluidas las pipetas multicanal
  • Sin ADNasa/ARNasa/hADN/inhibidores de PCR/pirógenos detectables (endotoxinas)
  • No cictotóxico
  • Precisión y exactitud según la norma ISO 8655
  • Fabricadas con polipropileno virgen muy transparente
  • Graduación fácil de leer para verificaciones rápidas de volumen
  • Trazabilidad completa
  • Fabricados en la UE (Austria) y probados de acuerdo con las normas internacionales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) 10 μl
filtradas por Sin filtro
Esterilidad No estéril
Color Transparente
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Modelo Estándar
Longitud (imperial) 1,22 in
Longitud (métrico) 31 mm
Certificaciones/conformidad ISO 9001; ISO 8655-6; ISO 10993-5
Declaraciones de limpieza Sin ADNasa/ARNasa/hADN/inhibidores de PCR/pirógenos (endotoxinas); no citotóxicos
Para utilizar con (aplicación) Manipulación manual de líquidos
Formato A granel
Cantidad 10.000 paq.
Código de color Rojo
Desechables Sí
Para utilizar con (equipo) Socorex, Brand, Gilson Pipetmax, Eppendorf Reference, Eppendorf Research
Graduado Sí
Línea de productos Zafiro
Material Polipropileno
Graduaciones 0,5, 2 y 10 μl