Learn More
Greiner Bio-One Tubos de PCR Sapphire con tapón plano esmerilado acoplado
Click to view available options
Color:
Natural
Volumen (métrico):
0,2 ml
0,5 ml
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 1000
paquete de 10000
Descripción
- Paredes finas para que el calor se transfiera durante su uso
- Sin ADN humano, ARNasa, ADNasa, endotoxinas o inhibidores de PCR detectables
- Embalaje etiquetado con símbolos del producto para su almacenamiento
- Se utiliza para la manipulación de muestras
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Natural |
| Volumen (métrico) | 0,5 ml |
| Esterilidad | No estéril |
| Material | Polipropileno |
| Tipo de tapón | Plano |