Learn More
Greiner Bio-One Tubos de PCR Sapphire con tapón plano esmerilado acoplado
Código de producto. 10507081
Click to view available options
Color:
Natural
Volumen (métrico):
0,2 ml
0,5 ml
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 1000
paquete de 10000
Código de producto. 10507081
Marca: Greiner Bio-One 682201
Para su uso en RT/PCR cuantitativa. Los tubos de PCR Sapphire Greiner Bio-One con tapón plano esmerilado acoplado son perfectamente compatibles con todos los termocicladores.
  • Paredes finas para que el calor se transfiera durante su uso
  • Sin ADN humano, ARNasa, ADNasa, endotoxinas o inhibidores de PCR detectables
  • Embalaje etiquetado con símbolos del producto para su almacenamiento
  • Se utiliza para la manipulación de muestras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Natural
Volumen (métrico) 0,5 ml
Esterilidad No estéril
Material Polipropileno
Tipo de tapón Plano