Learn More
Sapanisertib, MedChemExpress
Código de producto. 16475648
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 16475648
Marca: Medchem Express HY13328
MedChemExpress Sapanisertib (INK-128; MLN0128; TAK-228) is an orally available, ATP-dependent mTOR1/2 inhibitor with an IC50 of 1 nM for mTOR kinase.
Sapanisertib (INK-128
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sapanisertib
Forma física Solid
CAS 1224844-38-5
Color Off-White
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H15N7O
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo INK-128 MLN0128 TAK-228
Información de solubilidad DMSO : 55 mg/mL (177.80 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=NC=NC2=C1C(C3=CC4=C(C=C3)OC(N)=N4)=NN2C(C)C
Peso molecular (g/mol) 309.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 309.33
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.