Learn More
Notrax Plataforma de caucho Sanitop™ con bordes moldeados
Código de producto. 17782208
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
152 cm
297 cm
594 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
17782208 152 cm cada uno
17792208 297 cm cada uno
17702218 594 cm cada uno
3 options
Código de producto. 17782208
Marca: Notrax 562S0035BL
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las plataformas de caucho proporcionan una plataforma de trabajo cómoda y segura en zonas húmedas con una superficie antideslizante. Los orificios grandes y los cierres elevados permiten que los líquidos en zonas húmedas o los residuos en zonas secas caigan dejando la superficie despejada.
  • Proporciona comodidad básica y tracción en áreas húmedas con grandes orificios de drenaje y cierres elevados para aireación y para permitir que los líquidos y la suciedad caigan, dejando la superficie despejada
  • Bordes biselados moldeados en los 4 lados para evitar tropezar y permitir el acceso al carro
  • Las plataformas de caucho proporcionan una plataforma de trabajo cómoda y segura en zonas húmedas con una superficie antideslizante
  • Los orificios grandes y los cierres elevados permiten que los líquidos en zonas húmedas o los residuos en zonas secas caigan dejando la superficie despejada
  • Se recomienda la limpieza con detergente y chorro de agua para prolongar la vida útil
Especificaciones
Color Negro
Longitud (imperial) 5 ft
Longitud (métrico) 152 cm
Material Caucho natural
Tipo Alfombrillas industriales y comerciales
Anchura (métrico) 91 cm