Learn More
Notrax Plataforma de caucho antideslizantes Sanitop Deluxe™
Código de producto. 17712218
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
152 x 91 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
17712218 152 x 91 cm cada uno
1 options
Código de producto. 17712218
Marca: Notrax 563S0035BL
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las plataformas de caucho proporcionan una plataforma de trabajo cómoda y segura en zonas húmedas con una superficie antideslizante. Los orificios grandes y los cierres elevados permiten que los líquidos en zonas húmedas o los residuos en zonas secas caigan dejando la superficie despejada.
  • Las plataformas de caucho proporcionan una plataforma de trabajo cómoda y segura en zonas húmedas con una superficie antideslizante
  • Los orificios grandes y los cierres elevados permiten que los líquidos en zonas húmedas o los residuos en zonas secas caigan dejando la superficie despejada
  • La seguridad y la comodidad se unen en este producto
  • Gran ergonomía derivada de una plataforma de trabajo de 20 mm de grosor
  • Los bordes rectos permiten la cobertura de cualquier área mediante la vinculación de las alfombrillas de forma longitudinal o de lado a lado, unidas por conectores
  • Se recomienda la limpieza con detergente y chorro de agua para prolongar la vida útil
  • Compuesto 100 % de caucho natural para aplicaciones de uso general
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 152 x 91 cm
Color Negro
Longitud (imperial) 5 ft
Longitud (métrico) 152 cm
Material Caucho natural
Tipo Alfombrillas industriales y comerciales
Anchura (métrico) 91 cm