Learn More
Masterflex™ Abrazaderas sanitarias de PVDF
Código de producto. 11719589
Change view
Click to view available options
Tamaño (métrico) del asa:
50,8 mm
63,5 mm
Entre 25,4 y 38,1 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño (métrico) del asa unitSize
11719589 50,8 mm cada uno
11709589 Entre 25,4 y 38,1 mm cada uno
15352830 63,5 mm cada uno
3 options
Código de producto. 11719589
Marca: Masterflex™ 3181102
Solo quedan null
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Cantidad 1 unidad
Tipo Pinzas
Material PVDF
Para utilizar con (equipo) Conector sanitario
Tamaño (métrico) del asa 50,8 mm
Resistente a la temperatura (métrico) 138 °C