Learn More
Masterflex™ Abrazaderas sanitarias de PVDF
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo | Pinzas |
| Material | PVDF |
| Para utilizar con (equipo) | Conector sanitario |
| Tamaño (métrico) del asa | Entre 25,4 y 38,1 mm |
| Resistente a la temperatura (métrico) | 138 °C |