Learn More
Cole-Parmer Sanitary Fittings, Tee Union, Polypropylene
Código de producto. p-200105009 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Incluye:
1-1/2 in Tamaño de la abrazadera sanitaria
1 in Tamaño de la abrazadera sanitaria
3/4 in Tamaño de la abrazadera sanitaria
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Incluye unitSize
30053055 1 in Tamaño de la abrazadera sanitaria cada uno
30053107 3/4 in Tamaño de la abrazadera sanitaria cada uno
30053259 1-1/2 in Tamaño de la abrazadera sanitaria cada uno
3 options
Código de producto. 30053055
Marca: Cole-Parmer 5011887
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
High-quality nonmetallic sanitary fittings for critical fluid applications
Meet US and EU standards for use in pharmaceutical process applications. ASME-BPE, USP Class VI, and FDA compliant. Sterilize by autoclave, EtO, or gamma irradiation. Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications to connect tubing with the rest of your system. Free technical application support available to determine which connector type is needed for your application
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ADCF;FDA;Non-Phthalate;RoHS;USP
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) 135°C
Puerto de salida Sanitario
Método de esterilización Autoclave, EtO, gamma irradiation
Incluye 1 in Tamaño de la abrazadera sanitaria