Learn More
Value Plastics Sanitary Fitting Caps, Polypropylene
Código de producto. 30053319 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Conexión:
1-1/2 in Tapón sanitario
3/4 in Mini tapón sanitario
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Conexión unitSize
30053319 3/4 in Mini tapón sanitario paquete de 100
30054261 1-1/2 in Tapón sanitario paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30053319 Proveedor Value Plastics N.º de proveedor 5011867
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Seal sanitary ports with a secure and leak-proof connection
Ideal for capping off fluid transfer system. Sanitary fittings provide a secure connection where preventing contamination is crucial. Constructed of ADCF polypropylene
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
Cantidad de embalaje 100/Pk.
Conexión 3/4 in Mini tapón sanitario
Warning: This product is not approved or intended for, and should not be used for, medical, clinical, surgical or other patient-oriented applications.