Learn More
Masterflex™ Acoplamiento sanitario
Descripción
- Adecuado para limpieza in situ, vaporización in situ y esterilización en autoclave para su reutilización; compatible con accesorios para TRI-CLAMP™.
- El vástago interno está hecho de acero inoxidable 316L con un acabado superficial interior de 25RA o mejor.
- Los accesorios también cuentan con un manguito externo hecho de un polímero de alta resistencia y alta temperatura y una junta tórica de PTFE para proteger contra cualquier atrapamiento externo.
- El sello de compresión elimina la absorción de líquidos entre los acopladores y los tubos.
- Cumple con las normas de la USDA y las normas sanitarias de 3A, y cumple con la FDA
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Acoplamiento sanitario, DI de 6,35 mm (3/8 pulgadas), DE de 12,7 mm (5/8 pulgadas), abrazadera de 6,35 mm (3/8 pulgadas) |
| Diámetro interior (imperial) | 3/8 pulg |
| Material | Acero inoxidable |
| Diámetro exterior (imperial) | 5/8 pulg |
| Para utilizar con | L/S 18, 35, 36 I/P 73 y B/T 86 |
| Puerto de salida | Sanitario |
| Incluye | Abrazadera de 6,35 mm (3/8 pulgadas) |
| Tipo de producto | Tubos de vacío |