Learn More
Cole-Parmer Sanitary Clamps, GL Nylon
Código de producto. 30053842 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Incluye:
1-1/2 in Tamaño de la abrazadera sanitaria
2 in Tamaño de la abrazadera sanitaria
3/4 in Tamaño de la abrazadera sanitaria
3 in Tamaño de la abrazadera sanitaria
4 in Tamaño de la abrazadera sanitaria
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Incluye unitSize
30053842 3 in Tamaño de la abrazadera sanitaria cada uno
30052965 1-1/2 in Tamaño de la abrazadera sanitaria cada uno
30053650 4 in Tamaño de la abrazadera sanitaria cada uno
30053689 3/4 in Tamaño de la abrazadera sanitaria cada uno
30054086 2 in Tamaño de la abrazadera sanitaria cada uno
5 options
Código de producto. 30053842
Marca: Cole-Parmer 5011884
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
High-quality nonmetallic sanitary clamps for critical fluid applications
Meet US and EU standards for use in pharmaceutical process applications. ASME-BPE, FDA, and USP Class VI compliant. Lightweight and reusable. Rust and corrosion resistant. Compatible with Tri-Clamp™ fittings. Sterilize by autoclave or gamma irradiation. Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications to connect tubing with the rest of your system. Free technical application support available to determine which connector type is needed for your application
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ADCF;FDA;RoHS;USP
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40°F
Cantidad de embalaje 100/Pk.
Método de esterilización Autoclave, gamma irradiation
Incluye 3 in Tamaño de la abrazadera sanitaria