Learn More
Cole-Parmer Sanitary Clamp Fittings, Tee Union, 316 Stainless Steel
Código de producto. p-200105213 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Incluye:
1-1/2 in Tamaño de la abrazadera sanitaria
1 in Tamaño de la abrazadera sanitaria
2 in Tamaño de la abrazadera sanitaria
3/4 in Tamaño de la abrazadera sanitaria
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye unitSize
30054287 1-1/2 in Tamaño de la abrazadera sanitaria cada uno
30053131 2 in Tamaño de la abrazadera sanitaria cada uno
30054144 1 in Tamaño de la abrazadera sanitaria cada uno
30053732 3/4 in Tamaño de la abrazadera sanitaria cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 30054287 Proveedor Cole-Parmer N.º de proveedor 5011837
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Great for food, beverage, and dairy applications—fittings comply with FDA and 3A standards
Ideal for general-purpose, food, beverage, and pharmaceutical applications. Free technical application support available to assist with tubing selection. 316L stainless steel (SS) offers excellent chemical resistance against corrosive acids and bases. Easily combine or split fluid flow
Especificaciones
Certificaciones/conformidad 3 A;FDA
Puerto de salida Sanitario
Forma Tee
Incluye 1-1/2 in Tamaño de la abrazadera sanitaria