Learn More
Cole-Parmer Sanitary Clamp Fittings, Straight Threaded Adapter, 316 Stainless Steel
Código de producto. 30053286 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de rosca:
1-1/2 in NPT(macho)
1-1/4 in NPT(macho)
1/2 in NPT(macho)
1/4 in NPT(macho)
1/8 in NPT(macho)
1 in NPT(macho)
3/4 in NPT(macho)
3/8 in NPT(macho)
Incluye:
1-1/2 in Tamaño de la abrazadera sanitaria
1 in Tamaño de la abrazadera sanitaria
3/4 in Tamaño de la abrazadera sanitaria
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de rosca Incluye unitSize
30053286 3/4 in NPT(macho) 1-1/2 in Tamaño de la abrazadera sanitaria cada uno
30054371 3/4 in NPT(macho) 3/4 in Tamaño de la abrazadera sanitaria cada uno
30053360 3/8 in NPT(macho) 3/4 in Tamaño de la abrazadera sanitaria cada uno
30054339 1/4 in NPT(macho) 3/4 in Tamaño de la abrazadera sanitaria cada uno
30052985 3/4 in NPT(macho) 1 in Tamaño de la abrazadera sanitaria cada uno
30053797 1/2 in NPT(macho) 3/4 in Tamaño de la abrazadera sanitaria cada uno
30053508 1-1/2 in NPT(macho) 1 in Tamaño de la abrazadera sanitaria cada uno
30054379 1/8 in NPT(macho) 3/4 in Tamaño de la abrazadera sanitaria cada uno
30053208 1 in NPT(macho) 1 in Tamaño de la abrazadera sanitaria cada uno
30053957 1 in NPT(macho) 1-1/2 in Tamaño de la abrazadera sanitaria cada uno
30053873 1-1/4 in NPT(macho) 1-1/2 in Tamaño de la abrazadera sanitaria cada uno
30053781 1-1/2 in NPT(macho) 1-1/2 in Tamaño de la abrazadera sanitaria cada uno
12 options
Código de producto. 30053286
Marca: Cole-Parmer 5011823
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Great for food, beverage, and dairy applications—fittings comply with FDA and 3A standards
Ideal for general-purpose, food, beverage, and pharmaceutical applications. Free technical application support available to assist with tubing selection. 316L stainless steel (SS) offers excellent chemical resistance against corrosive acids and bases. Connet to pipes using the NPT(M) thread connection
Especificaciones
Certificaciones/conformidad 3 A;FDA
Puerto de salida Sanitary x Threaded NPT(M)
Tamaño de rosca 3/4 in NPT(macho)
Forma Straight
Incluye 1-1/2 in Tamaño de la abrazadera sanitaria