Learn More
Cole-Parmer Sanitary Clamp Fittings, 90 Degrees Elbow Union, 316 Stainless Steel
Código de producto. 30054131 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Incluye:
1-1/2 in Tamaño de la abrazadera sanitaria
1 in Tamaño de la abrazadera sanitaria
2 in Tamaño de la abrazadera sanitaria
3/4 in Tamaño de la abrazadera sanitaria
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye unitSize
30054131 3/4 in Tamaño de la abrazadera sanitaria cada uno
30054066 2 in Tamaño de la abrazadera sanitaria cada uno
30053695 1 in Tamaño de la abrazadera sanitaria cada uno
30053218 1-1/2 in Tamaño de la abrazadera sanitaria cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 30054131 Proveedor Cole-Parmer N.º de proveedor 5011827
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Great for food, beverage, and dairy applications—fittings comply with FDA and 3A standards
Ideal for general-purpose, food, beverage, and pharmaceutical applications. Free technical application support available to assist with tubing selection. 316L stainless steel (SS) offers excellent chemical resistance against corrosive acids and bases
Especificaciones
Certificaciones/conformidad 3 A;FDA
Puerto de salida Sanitario
Forma 90° Elbow
Incluye 3/4 in Tamaño de la abrazadera sanitaria