missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer Sanitary Clamp Fittings, 45 Degrees Elbow Union, 316 Stainless Steel

Código de producto. 30054242 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Incluye:
1-1/2 in Tamaño de la abrazadera sanitaria
1 in Tamaño de la abrazadera sanitaria
2 in Tamaño de la abrazadera sanitaria
3/4 in Tamaño de la abrazadera sanitaria
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye unitSize
30054242 3/4 in Tamaño de la abrazadera sanitaria cada uno
30053536 1-1/2 in Tamaño de la abrazadera sanitaria cada uno
30054244 2 in Tamaño de la abrazadera sanitaria cada uno
30053297 1 in Tamaño de la abrazadera sanitaria cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30054242 Proveedor Cole-Parmer N.º de proveedor 5011831
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Great for food, beverage, and dairy applications—fittings comply with FDA and 3A standards

Ideal for general-purpose, food, beverage, and pharmaceutical applications. Free technical application support available to assist with tubing selection. 316L stainless steel (SS) offers excellent chemical resistance against corrosive acids and bases

Specifications

Certificaciones/conformidad 3 A;FDA
Puerto de salida Sanitario
Forma 45° Elbow
Incluye 3/4 in Tamaño de la abrazadera sanitaria
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.