Learn More
Value Plastics Sanitary to 600 Series Hose Barb Fittings
Código de producto. 30053491 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
1/2 in
1/4 in
1 in
3/4 in
3/8 in
Incluye:
1-1/2 in Tamaño de la abrazadera sanitaria
3/4 in Tamaño de la abrazadera sanitaria
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Diámetro interior (imperial) Incluye unitSize
30053491 1/2 in 3/4 in Tamaño de la abrazadera sanitaria paquete de 100
30054350 3/4 in 3/4 in Tamaño de la abrazadera sanitaria paquete de 100
30053971 3/8 in 1-1/2 in Tamaño de la abrazadera sanitaria paquete de 100
30053642 1 in 1-1/2 in Tamaño de la abrazadera sanitaria paquete de 100
30054233 3/4 in 1-1/2 in Tamaño de la abrazadera sanitaria paquete de 100
30054212 1/4 in 1-1/2 in Tamaño de la abrazadera sanitaria paquete de 100
30053786 3/8 in 3/4 in Tamaño de la abrazadera sanitaria paquete de 100
7 options
Código de producto. 30053491
Marca: Value Plastics 5011866
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sanitary fittings provide a secure connection where preventing contamination is crucial
Reduce the risk of bacterial growth with smooth surfaces and minimal crevices. Easily transition from sanitary to hose barb connection. Maintain a low profile and ease of assembly with 600 series barb fittings
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
Diámetro interior (imperial) 1/2 in
Cantidad de embalaje 100/Pk.
Puerto de salida Sanitary x Hose Barb
Método de esterilización 121°C
Forma Straight
Incluye 3/4 in Tamaño de la abrazadera sanitaria