Learn More
Notrax Alfombrilla de acceso desinfectante de inmersión Sani-Trax™, negra
Descripción
- Esta alfombrilla limpia y desinfecta el calzado; recomendada a la entrada de todas las zonas de procesamiento de alimentos
- Su conjunto de barritas flexibles proporciona una acción de lavado automática que desaloja el calzado de sustancias contaminantes
- Al pisarlas, las puntas de caucho se doblan para sumergir las suelas en una solución desinfectante; una doble acción que evita que la contaminación llegue a las zonas de procesamiento de alimentos
- Gracias a su práctico tamaño, la alfombrilla se adapta a la mayoría de las puertas
- Las ventosas de la parte inferior evitan que la alfombrilla se mueva
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (L x An) | 80 x 60 cm |
| Color | Negro |
| Longitud (imperial) | 2,6 ft |
| Longitud (métrico) | 80 cm |
| Material | Caucho natural |
| Tipo | Alfombrillas industriales y comerciales |
| Anchura (métrico) | 60 cm |