Learn More
Notrax Alfombrilla de acceso desinfectante de inmersión Sani-Trax™, negra
Código de producto. p-7227318
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
24 x 18 cm
80 x 60 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
17782018 24 x 18 cm cada uno
17792018 80 x 60 cm cada uno
2 options
Código de producto. 17782018
Marca: Notrax 346S1824BL
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La alfombrilla de acceso desinfectante de inmersión Notrax Sani-Trax™ limpia y desinfecta el calzado; recomendada a la entrada de todas las zonas de procesamiento de alimentos. Al pisarlas, las puntas de caucho se doblan para sumergir las suelas en una solución desinfectante; una doble acción que evita que la contaminación llegue a las zonas de procesamiento de alimentos.
  • Esta alfombrilla limpia y desinfecta el calzado; recomendada a la entrada de todas las zonas de procesamiento de alimentos
  • Su conjunto de barritas flexibles proporciona una acción de lavado automática que desaloja el calzado de sustancias contaminantes
  • Al pisarlas, las puntas de caucho se doblan para sumergir las suelas en una solución desinfectante; una doble acción que evita que la contaminación llegue a las zonas de procesamiento de alimentos
  • Gracias a su práctico tamaño, la alfombrilla se adapta a la mayoría de las puertas
  • Las ventosas de la parte inferior evitan que la alfombrilla se mueva
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 24 x 18 cm
Color Negro
Longitud (imperial) 9,4 in
Longitud (métrico) 24 cm
Material Caucho natural
Tipo Alfombrillas industriales y comerciales
Anchura (métrico) 18 cm