Learn More
Saint Gobain Life Sciences™ Sani-Tech™ STHT™-C Silicone Tubing
Código de producto. 17973541
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
1,59 mm
1,6 mm
2 mm
2,4 mm
3,2 mm
4 mm
4,7 mm
4,8 mm
6,4 mm
7,9 mm
9,5 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
22,2 mm
Presión máxima:
157 psi
16,9 psi
20,1 psi
22,9 psi
24,5 psi
30,8 psi
36,7 psi
40,4 psi
44,7 psi
47,2 psi
56 psi
63,3 psi
67,5 psi
72,1 psi
74,6 psi
82,5 psi
82,7 psi
91,1 psi
94,1 psi
95,5 psi
Longitud global (métrico):
15 m
30 m
7,5 m
Grosor (métrico):
0,79 mm
1,59 mm
2,38 mm
2,5 mm
3 mm
3,18 mm
4,76 mm
6,35 mm
Tamaño de la unidad:
15 metros
210 metros
30 metros
7.50 metro
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Presión máxima Longitud global (métrico) Grosor (métrico) unitSize
17973541 15,9 mm 24,5 psi 30 m 3,18 mm 15 metros
17903491 1,6 mm 56 psi 30 m 0,79 mm 30 metros
17963491 1,6 mm 82,5 psi 15 m 1,59 mm 30 metros
17923511 1,6 mm 82,5 psi 30 m 1,59 mm 30 metros
17923491 1,6 mm 94,1 psi 30 m 2,38 mm 15 metros
17953491 2 mm 74,6 psi 30 m 1,59 mm 30 metros
17973481 2 mm 95,5 psi 15 m 3,18 mm 15 metros
17993571 2 mm 95,5 psi 30 m 3,18 mm 30 metros
17933591 2,4 mm 67,5 psi 15 m 1,59 mm 30 metros
17923431 2,4 mm 82,5 psi 30 m 2,38 mm 15 metros
17943431 2,4 mm 91,1 psi 30 m 3,18 mm 30 metros
17963431 3,2 mm 56 psi 15 m 1,59 mm 30 metros
17913581 3,2 mm 56 psi 30 m 1,59 mm 15 metros
17913481 3,2 mm 72,1 psi 30 m 2,38 mm 30 metros
17953511 3,2 mm 94,1 psi 15 m 4,76 mm 30 metros
17953431 4 mm 47,2 psi 30 m 1,59 mm 15 metros
17943521 4 mm 63,3 psi 30 m 2,38 mm 15 metros
17933521 4 mm 74,6 psi 15 m 3,18 mm 30 metros
17923591 4,7 mm 40,4 psi 30 m 1,59 mm 15 metros
17923441 4,7 mm 56 psi 15 m 2,38 mm 30 metros
17913531 4,8 mm 40,4 psi 15 m 1,59 mm 15 metros
17933531 4,8 mm 67,5 psi 15 m 3,18 mm 15 metros
17943441 4,8 mm 67,5 psi 30 m 3,18 mm 15 metros
17903441 4,8 mm 82,5 psi 15 m 4,76 mm 30 metros
17913421 1,59 mm 82,7 psi 30 m 2,5 mm 30 metros
17943531 6,4 mm 30,8 psi 15 m 1,59 mm 15 metros
17963531 6,4 mm 30,8 psi 30 m 1,59 mm 30 metros
17903531 6,4 mm 44,7 psi 15 m 2,38 mm 15 metros
17933441 6,4 mm 44,7 psi 30 m 2,38 mm 30 metros
17923581 6,4 mm 56 psi 15 m 3,18 mm 15 metros
17943591 6,4 mm 56 psi 30 m 3,18 mm 15 metros
17963441 7,9 mm 24,5 psi 15 m 1,59 mm 30 metros
17973531 7,9 mm 36,7 psi 15 m 2,38 mm 15 metros
17913571 7,9 mm 36,7 psi 30 m 2,38 mm 30 metros
17983531 7,9 mm 47,2 psi 15 m 3,18 mm 30 metros
17993441 7,9 mm 47,2 psi 30 m 3,18 mm 30 metros
17903541 7,9 mm 63,3 psi 30 m 4,76 mm 15 metros
17913491 1,6 mm 157 psi 15 m 3 mm 15 metros
17983441 9,5 mm 20,1 psi 30 m 1,59 mm 30 metros
17903451 9,5 mm 30,8 psi 15 m 3,18 mm 15 metros
17923541 9,5 mm 30,8 psi 30 m 3,18 mm 30 metros
17963591 9,5 mm 40,4 psi 15 m 3,18 mm 30 metros
17963501 9,5 mm 40,4 psi 30 m 3,18 mm 30 metros
17933451 9,5 mm 56 psi 30 m 4,76 mm 15 metros
17903461 12,7 mm 22,9 psi 30 m 2,38 mm 30 metros
17953451 12,7 mm 30,8 psi 15 m 3,18 mm 15 metros
17943451 12,7 mm 30,8 psi 30 m 3,18 mm 30 metros
17953551 12,7 mm 44,7 psi 15 m 4,76 mm 15 metros
17973451 12,7 mm 44,7 psi 30 m 4,76 mm 30 metros
17943551 15,9 mm 24,5 psi 15 m 3,18 mm 210 metros
17953591 15,9 mm 36,7 psi 15 m 4,76 mm 15 metros
17993461 19,1 mm 20,1 psi 15 m 3,18 mm 7.50 metro
17903471 19,1 mm 30,8 psi 15 m 4,76 mm 15 metros
17973551 19,1 mm 40,4 psi 7,5 m 6,35 mm 15 metros
17963551 22,2 mm 16,9 psi 15 m 3,18 mm 15 metros
55 options
Código de producto. 17973541
Marca: Saint Gobain Life Sciences™ STHTC7504F
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Pharmaceutical, platinum-cured silicone tubing withstands repeated autoclaving and resists the adherence of blood products and other sanitary fluids.
  • Ultra-pure, biopharmaceutical-grade tubing
  • In 1/16 in. ID and greater, come with laser marked part numbers and lot codes to provide total product traceability
  • 50 or 65 Shore A hardness options
  • Unsurpassed surface smoothness
  • Ultra-flexible
  • Autoclavable and gamma stable
  • Temperature range of -62°C to +260°C (-80°F to +500°F)
  • Imparts no taste or odors
  • Color striping available to differentiate your fluid path
  • Available in bulk or custom assemblies and 25, 50, and 100 foot coils
  • Meets USP Class VI, European Pharmacopoeia 3.1.9, and FDA criteria
  • Applications include: Fluid Transfer in Pharmaceutical, Biopharmaceutical, and/or Laboratory Settings
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Diámetro interior (imperial) 0.626 in.
Diámetro interior (métrico) 15,9 mm
Material Silicona
Diámetro exterior (imperial) 0.874 in., 22.2 mm
Longitud global (imperial) 98.4 in.
Longitud global (métrico) 30 m
Grosor (imperial) 0.125 in.
Grosor (métrico) 3,18 mm
Para utilizar con Pharmaceutical Silicone Tubing
Propiedades de resistencia 250 lbf/in.
Color Clear
Dureza 50 (Shore A)
Flexibility Flexible
Presión máxima 24,5 psi
Max. Operating Temperature (English) 500°F
Max. Operating Temperature (Metric) 260°C
Tipo de producto Tubing