Learn More
Saint Gobain Life Sciences™ Sani-Tech™ STHT™-65
Código de producto. p-200009284
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
1,6 mm
2,4 mm
3 mm
3,2 mm
4 mm
5 mm
6 mm
9,5 mm
10 mm
Presión máxima:
101,3 psi
113,2 psi
143,5 psi
157 psi
40,4 psi
56 psi
69,2 psi
72,1 psi
75,5 psi
82,5 psi
Longitud global (métrico):
15 m
30 m
Tamaño de la unidad:
15 metros
30 metros
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Presión máxima Longitud global (métrico) unitSize
17933571 1,6 mm 82,5 psi 30 m 30 metros
17953541 2,4 mm 82,5 psi 15 m 15 metros
17973571 3 mm 101,3 psi 30 m 30 metros
17993551 3 mm 143,5 psi 30 m 30 metros
17963571 3 mm 157 psi 15 m 15 metros
17993481 3 mm 157 psi 30 m 30 metros
17953441 3,2 mm 56 psi 30 m 30 metros
17973591 3,2 mm 72,1 psi 30 m 30 metros
17923551 3,2 mm 82,5 psi 30 m 30 metros
17963461 4 mm 40,4 psi 15 m 30 metros
17983481 5 mm 101,3 psi 30 m 30 metros
17933481 5 mm 75,5 psi 30 m 30 metros
17993591 6 mm 113,2 psi 30 m 30 metros
17933551 9,5 mm 40,4 psi 15 m 15 metros
17923531 10 mm 69,2 psi 30 m 30 metros
15 options
Código de producto. 17933571
Marca: Saint Gobain Life Sciences™ STHT650622H
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Pharmaceutical, platinum-cured silicone tubing withstands repeated autoclaving and resists the adherence of blood products and other sanitary fluids.
  • Ultra-pure, biopharmaceutical-grade tubing
  • In 1/16 in. ID and greater, come with laser marked part numbers and lot codes to provide total product traceability
  • 50 or 65 Shore A hardness options
  • Unsurpassed surface smoothness
  • Ultra-flexible
  • Autoclavable and gamma stable
  • Temperature range of -62°C to +260°C (-80°F to +500°F)
  • Imparts no taste or odors
  • Color striping available to differentiate your fluid path
  • Available in bulk or custom assemblies and 25, 50, and 100 foot coils
  • Meets USP Class VI, European Pharmacopoeia 3.1.9, and FDA criteria
  • Applications include: Fluid Transfer in Pharmaceutical, Biopharmaceutical, and/or Laboratory Settings
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Diámetro interior (imperial) 0,063 in
Diámetro interior (métrico) 1,6 mm
Material Silicona
Diámetro exterior (imperial) 0.189 in., 4.8 mm
Longitud global (imperial) 98.4 in.
Longitud global (métrico) 30 m
Grosor (imperial) 0.063 in.
Grosor (métrico) 1.59 mm
Para utilizar con Pharmaceutical Silicone Tubing
Propiedades de resistencia 326 lbf/in.
Color Clear
Dureza 65 (Shore A)
Flexibility Flexible
Presión máxima 82,5 psi
Max. Operating Temperature (English) 500°F
Max. Operating Temperature (Metric) 260°C
Tipo de producto Tubing