missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sanguinarine chloride, MedChemExpress

Código de producto. 16438848
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16438848

Marca: Medchem Express HYN0052A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Sanguinarine (Sanguinarin) chloride, a benzophenanthridine alkaloid derived from the root of Sanguinaria Canadensis, can stimulate apoptosis via activating the production of reactive oxygen species (ROS). Sanguinarine-induced apoptosis is associated with the activation of JNK and NF-κB.

Sanguinarine (Sanguinarin) chloride, a benzophenanthridine alkaloid derived from the root of Sanguinaria Canadensis, can stimulate apoptosis via activating the production of reactive oxygen species (ROS). Sanguinarine-induced apoptosis is associated with the activation of JNK and NF-κB.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Sanguinarine chloride
CAS 5578-73-4
Color Red
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H14ClNO4
Cantidad 10 mg
Sinónimo Sanguinarin chlorideSanguinarium chloridePseudochelerythrine chloride
Información de solubilidad H2O : 6 mg/mL (16.31 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 5 mg/mL (13.60 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[N+]1=CC2=C3C(OCO3)=CC=C2C(C=CC4=C5)=C1C4=CC6=C5OCO6.[Cl-]
Peso molecular (g/mol) 367.78
Formula Weight (peso de la fórmula) 367.78
Porcentaje de pureza 96.33%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado