Learn More
Arena, cuarzo blanco, Honeywell Fluka™
Código de producto. p-7120751 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15697260 1 kg Frasco de polietileno 1 Kg
15607270 5 kg Frasco de polietileno 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15697260 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 833401KG
Solicitar formato a granel o personalizado
purum p.a., polvo
  • Productos con certificado de garantía y/o adecuados para la aplicación analítica indicada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14808-60-7
Fórmula molecular O2Si
Peso molecular (g/mol) 60.08
Número MDL MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
Clave InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
Nombre IUPAC dioxosilano
SMILES O=[Si]=O
Especificaciones
Punto de ebullición 2210°C
Nombre del producto químico o material Sand, white quartz
Punto de fusión 1710°C
Color Blanco
Forma física Solid
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal SiO2
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.08g/mol
Olor Odorless
Envase Frasco de polietileno
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Sand, white quartz