Learn More
Arena, extra pura, SLR, Ottawa, malla 20-30, Fisher Chemical
Código de producto. p-7073478 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
3 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
3 KG
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10355482 1 kg 1 KG
10020262 3 kg 3 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10355482 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/0365/60
Solicitar formato a granel o personalizado
Arena, extra pura, SLR, Ottawa, malla 20-30
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14808-60-7
Fórmula molecular O2Si
Peso molecular (g/mol) 60.08
Número MDL MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
Clave InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
Nombre IUPAC dioxosilano
SMILES O=[Si]=O
Especificaciones
Punto de ebullición 2230°C
Punto de fusión 1610°C
Color Beige
Forma física Sólido
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.08g/mol
Envase Jarra para polvos de plástico