Learn More
Arena, extra pura, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. p-7073475 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
3 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
3 KG
5 KG
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10132590 3 kg 3 KG
10060682 5 kg 5 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10132590 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/0320/63
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS 14808-60-7
Fórmula molecular O2Si
Peso molecular (g/mol) 60.08
Número MDL MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
Clave InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
Nombre IUPAC dioxosilano
SMILES O=[Si]=O
Especificaciones
Punto de ebullición 2230 °C
Punto de fusión 1610 °C
Color Beige
Forma física Sólido
Cantidad 3 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.08g/mol
Envase Jarra para polvos de plástico