Learn More
Sancycline, MedChemExpress
Código de producto. p-200100146
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16489837 5 mg 5 miligramos
16483377 50 mg 50 miligramos
16457358 10 mg 10 miligramos
16423576 25 mg 25 miligramos
4 options
Código de producto. 16489837
Marca: Medchem Express HY17466
MedChemExpress Sancycline is a rare semi-synthetic tetracycline prepared by hydrogenolysis of the chloro and benzylic hydroxy moieties of Declomycin.
Sancycline is a rare semi-synthetic tetracycline prepared by hydrogenolysis of the chloro and benzylic hydroxy moieties of Declomycin.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sancycline
CAS 808-26-4
Color Earth Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H22N2O7
Cantidad 5 mg
Sinónimo Bonomycin 6-Demethyl-6-deoxytetracycline
Información de solubilidad DMSO : 8.33 mg/mL (20.10 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(C(C1=O)=C(O)[C@@H](N(C)C)[C@]2([H])C[C@]3([H])CC4=C(C(C3=C(O)[C@@]21O)=O)C(O)=CC=C4)N
Peso molecular (g/mol) 414.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 414.41
Porcentaje de pureza 99.12%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation