Learn More
VITLAB™ Vaso de precipitados volumétrico SAN
Descripción
Estos vasos de precipitados de medición cuentan con una cómoda boquilla y un asa grande para que la medición, el vertido y la eliminación de las soluciones sea fácil y limpio. Los vasos de precipitados acrílicos, ligeros y completamente transparentes son ideales para una gran variedad de usos de laboratorio.
- Asa estable de fácil agarre y boquilla de vertido para un manejo seguro y una dispensación sin complicaciones
- Construidos con un SAN fuerte e infragmentable que es resistente a la ebullición y químicamente inerte
- Superficie cristalina con una escala graduada en relieve para que lograr la mejor visibilidad posible
- La graduación en relieve no puede irse o limpiarse mientras se frota o se expone a temperaturas altas
- Ideal para una diversos usos de laboratorio, como por ejemplo:
- Preparación de soluciones y decantación de fluidos sobrenadantes
- Retención y medición de líquidos residuales antes de su eliminación
- Soluciones de medición para reacciones químicas simples
- Certificado por la FDA para el contacto con todos los alimentos acuosos, alcohólicos y grasos
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (métrico) | 70 mm |
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Material | SAN |
| Para utilizar con (aplicación) | Para medir el volumen |
| Altura (métrico) | 120 mm |
| Incrementos | 5 ml |
| Cantidad | 12/paquete |
| Tipo | Vaso de precipitados volumétrico |
| Graduated | Sí |
| Mostrar más |