Learn More
VITLAB™ Vaso de precipitados volumétrico SAN
Código de producto. 15772076
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
500 ml
2000 ml
3000 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 6
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15772076 500 ml paquete de 12
15762076 250 ml paquete de 12
10139131 2000 ml paquete de 6
15792076 3000 ml paquete de 6
4 options
Código de producto. 15772076
Marca: VITLAB™ 44191
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Permite medir, administrar y desechar las soluciones de laboratorio con facilidad. El vaso de precipitados volumétrico VITLAB™ SAN está fabricado de acrilonitrilo de estireno transparente y resistente con graduaciones en relieve, una cómoda boquilla de vertido y un gran asa de fácil agarre. Disponible en diversos tamaños.
Estos vasos de precipitados de medición cuentan con una cómoda boquilla y un asa grande para que la medición, el vertido y la eliminación de las soluciones sea fácil y limpio. Los vasos de precipitados acrílicos, ligeros y completamente transparentes son ideales para una gran variedad de usos de laboratorio.
  • Asa estable de fácil agarre y boquilla de vertido para un manejo seguro y una dispensación sin complicaciones
  • Construidos con un SAN fuerte e infragmentable que es resistente a la ebullición y químicamente inerte
  • Superficie cristalina con una escala graduada en relieve para que lograr la mejor visibilidad posible
  • La graduación en relieve no puede irse o limpiarse mientras se frota o se expone a temperaturas altas
  • Ideal para una diversos usos de laboratorio, como por ejemplo:
    • Preparación de soluciones y decantación de fluidos sobrenadantes
    • Retención y medición de líquidos residuales antes de su eliminación
    • Soluciones de medición para reacciones químicas simples
  • Certificado por la FDA para el contacto con todos los alimentos acuosos, alcohólicos y grasos
Especificaciones
Color Transparente
Diámetro exterior (métrico) 91 mm
Capacidad (métrico) 500 ml
Material SAN
Para utilizar con (aplicación) Para medir el volumen
Altura (métrico) 133 mm
Incrementos 10 ml
Cantidad 12/paquete
Tipo Vaso de precipitados volumétrico
Graduated Sí
Certificaciones/conformidad FDA, Título 21
Scale Graduación en relieve
Modelo Asa