Learn More
Masterflex™ Válvulas antisifón
Click to view available options
Material:
SAN
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
Las válvulas ofrecen un bajo volumen de cebado, permiten eliminar fácilmente las burbujas de aire durante el cebado y funcionan en cualquier dirección. Diafragmas de silicona fabricados sin DEHP ni látex. Los materiales cumplen con las especificaciones de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) y la norma ISO 10993. Cada conjunto se envasa de forma individual y se puede esterilizar.
Especificaciones
Especificaciones
| Material | SAN |
| Cantidad de embalaje | 10 Paq. |
| Tipo de producto | Conexión Luer |