Learn More
Molecular Probes™ SAMSA Fluorescein, 5-((2-(and-3)-S-(acetylmercapto) succinoyl) amino) Fluorescein, mixed isomers
Código de producto. 11534127
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
11534127 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 11534127
Marca: Molecular Probes™ A685
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Fluoresceína SAMSA, fluoresceína 5-((2-(y-3)-S-(acetilmercapto) succinoil) amino), isómeros mixtos
La fluoresceína SAMSA es un reactivo útil para la formación de conjugados de proteínas fluorescentes y para el ensayo de maleimida y yodoacetamida en proteínas con fluoresceína. La fluoresceína SAMSA se activa con una base para eliminar el grupo de protección de acetil, generando así una fluoresceína que contiene tiol.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 25 mg
Tipo de producto Fluoresceína SAMSA
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador (de – 5 a – 30 °C) y proteger de la luz.
Reactividad química Tiol
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fracción reactiva Tiol
Etiqueta o tinte FITC (fluoresceína)
Tipo de etiqueta Colorantes clásicos