Descripción
- Diseño duradero
- Aperturas grandes y anchas para una fácil recuperación de muestras
- Fondo plano para estabilizar la muestra en escala o superficie plana
- Trazable por lotes
- A prueba de rotura construido de material inerte, sin BSE/TSE
- Cuenta con un mango largo para acceder al recipiente profundo
- Recuperación de muestras segura
- Estéril
- Desechable para garantizar que no haya contaminación cruzada química
- Fabricado con poliestireno apto para uso alimentario según la FDA en una sala limpia de clase ISO 8
- Cumple con los requisitos de control de calidad y GMP para el muestreo
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilidad | Estéril |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Forma | Flat Bottom |
| Capacidad (métrico) | 250 mL |
| Color | Blanco |
| Certificaciones/conformidad | REACH, RoHS, CFR 177.1640, CE 10/2011 y UE 1935/2004 |
| Desechables | Sí |
| Tipo de producto | Pala |
| Para utilizar con (aplicación) | Muestreo de gránulos, polvos y pastas |
| Tamaño | 195 x 58 x 44 mm (LxWxH) |
| Mostrar más |