Learn More
BRAND™ Dippers de muestreo
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Construcción PTFE
- El mango de PTFE incluye núcleo de acero
- Incluye pico y borde reforzado
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Dipper de muestreo |
| Material | PTFE |
| Incluye | Con borde con reborde y boquilla |
| Capacidad (métrico) | 250 mL |
| Diámetro exterior (métrico) | 70 mm |
| Altura (métrico) | 95 mm |