Learn More
Buerkle™ Vaso de precipitados angular para su uso con la varilla telescópica Buerkle™
Código de producto. p-8002718
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
600 mL
1000 mL
2000 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10383771 600 mL 1 PCS
10140141 1000 mL 1 PCS
10451183 2000 mL 1 PCS
3 options
Código de producto. 10383771
Marca: Buerkle™ 53540050
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El vaso de precipitado se adapta a diferentes formas de recipiente mediante un ajuste de ángulo ajustable (hasta 90 °).
  • Polipropileno
  • Para la industria y el tratamiento del agua
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Vaso de precipitados
Material Polipropileno
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Capacidad (imperial) 20.29 oz.
Capacidad (métrico) 600 mL
Modelo angular
Para utilizar con (aplicación) Para uso industrial y el tratamiento del agua