Learn More
BOLA Sampling Bags
Código de producto. p-200110012
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
2 L
5 L
10 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10768622
Marca: BOLA A22358
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sampling Bags PVF, 2 connectors
  • Transparent
  • Non-porous
  • Without plasticisers
  • With 2 exchangeable ports made of PTFE.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1 L
Color Transparent
Longitud (métrico) 150 mm
Anchura (métrico) 250 mm