Learn More
BOLA Sampling Bags
Código de producto. 10745982
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
2 L
5 L
10 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10745982 10 L cada uno
10768622 1 L cada uno
10680552 2 L cada uno
10641132 5 L cada uno
4 options
Código de producto. 10745982
Marca: BOLA A22374
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sampling Bags PVF, 2 connectors
  • Transparent
  • Non-porous
  • Without plasticisers
  • With 2 exchangeable ports made of PTFE.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 10 L
Color Transparent
Longitud (métrico) 350 mm
Anchura (métrico) 500 mm