Learn More
BOLA Sampling Bags
Código de producto. 10641132
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
2 L
5 L
10 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10641132 5 L cada uno
10768622 1 L cada uno
10680552 2 L cada uno
10745982 10 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10641132 Proveedor BOLA N.º de proveedor A22370
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sampling Bags PVF, 2 connectors
  • Transparent
  • Non-porous
  • Without plasticisers
  • With 2 exchangeable ports made of PTFE.
Especificaciones
Color White
Capacidad (métrico) 5 L
Longitud (métrico) 250 mm
Anchura (métrico) 350 mm