Learn More
Thermo Scientific™ Kits de viales de rosca montados para el almacenamiento de muestras
Descripción
Almacene las muestras de forma fiable en los prácticos kits de viales de rosca montados Thermo Scientific™ National™.
- ?non-ascii?
- Viales de vidrio transparente de borosilicato de dilatación 33 y calidad superior (tipo I, clase A) o vidrio ámbar 51A (tipo 1, clase B) ?non-ascii?
- Tapones para almacenamiento revestidos con PTFE y parte superior sólida ?non-ascii?
- El refuerzo de PTFE en película/espuma ofrece una gran resistencia química ?non-ascii?
- No esterilizables en autoclave ?non-ascii?
- Paquete de 100 ?non-ascii?
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Blanco |
| Descripción | Kit de conjunto de viales con rosca, tapón con parte superior sólida |
| Color | Ámbar |
| Material | Vidrio |
| Volumen (métrico) | 20 mL |
| N.° por paquete | 100 |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.