Learn More
Thermo Scientific™ Kits de viales de rosca montados para el almacenamiento de muestras
Código de producto. 11911583
Change view
Click to view available options
Color:
Transparente
Ámbar
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Color unitSize
11911583 Transparente paquete de 100
12498606 Ámbar paquete de 100
2 options
Código de producto. 11911583
Marca: Thermo Scientific™ B780020
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Almacene las muestras de forma fiable y cómoda con estos kits de viales de rosca montados.
Almacene las muestras de forma fiable en los prácticos kits de viales de rosca montados Thermo Scientific™ National™.
    ?non-ascii?
  • Viales de vidrio transparente de borosilicato de dilatación 33 y calidad superior (tipo I, clase A) o vidrio ámbar 51A (tipo 1, clase B)
  • ?non-ascii?
  • Tapones para almacenamiento revestidos con PTFE y parte superior sólida
  • ?non-ascii?
  • El refuerzo de PTFE en película/espuma ofrece una gran resistencia química
  • ?non-ascii?
  • No esterilizables en autoclave
  • ?non-ascii?
  • Paquete de 100
  • ?non-ascii?
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Blanco
Descripción Kit de conjunto de viales con rosca, tapón con parte superior sólida
Color Transparente
Material Vidrio
Volumen (métrico) 20 mL
N.° por paquete 100
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca
Tamaño del tapón 24-400
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.