Learn More
Buerkle™ Cuchara de muestras de acero inoxidable
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
150 mm
180 mm
210 mm
300 mm
400 mm
500 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 (1.4301)
- Muy resistente a los productos químicos (no a los ácidos ni a los álcalis)
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 |
| Descripción | Cuchara de polipropileno |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Capacidad (métrico) | 9 ml |
| Color | Plata |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de material |
| Desechables | No |
| Tipo de producto | Cuchara de polipropileno |
| Longitud (imperial) | 19,69 in |
| Tamaño | 500 mm |
| Mostrar más |