Learn More
Buerkle™ Cuchara de muestras de acero inoxidable
Código de producto. 10552733 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
150 mm
180 mm
210 mm
300 mm
400 mm
500 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
10552733 150 mm cada uno
10297412 210 mm cada uno
10494612 300 mm 1 PCS
10562733 180 mm cada uno
10044162 400 mm cada uno
16369541 500 mm cada uno
6 options
Código de producto. 10552733
Marca: Buerkle™ 53200150
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La cuchara para muestras de acero inoxidable Buerkle™ (AISI 304) es una cuchara con forma especial que le permite llegar a casi todas las esquinas de un recipiente y evita que las muestras se salgan.
  • Fabricada en acero inoxidable AISI 304 (1.4301)
  • Muy resistente a los productos químicos (no a los ácidos ni a los álcalis)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Tipo de producto Cuchara para muestras
Para utilizar con (aplicación) Para retirar pequeñas cantidades de muestras, productos alimenticios
Material Acero inoxidable (V2A)
Longitud (métrico) 150 mm